Documenti fondamentali
412090
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~512, EO/phenol 2
Sinonimo/i:
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~512
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Composizione
EO/phenol, 2
Indice di rifrazione
n20/D 1.534
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bisphenol A ethoxylate diacrylate (BAED) features two acrylate groups derived from bisphenol A, which enhance its reactivity and allows formation of high-performance epoxy resins via free radical polymerizaton. The presence of the bisphenol moiety contributes to exceptional thermal stability, making BAED suitable for high-performance applications.
Applicazioni
Bisphenol A ethoxylate diacrylate can be used:
  • As a cross linker to prepare quaternary gel electrolyte system for energy storage application via a photo-initiated phase separation process. BAED enhances ionic conductivity and thermal stability.
  • As a cross-linking agent in the formulation of dental sealants.
  • As a precursor to synthesize polymer nano coatings for flexible packaging.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412090-1L4061832075198
412090-250ML