246808
Trimethylolpropane triacrylate
contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
Sinonimo/i:
TMPTA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
contiene
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O6/c1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3/h5-7H,1-3,8-11H2,4H3
DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Poly(trimethylolpropane triacrylate/Al(PTMPTA/Al) nanocomposites by in situ solution polymerization.
- Cross-linkable acrylamide/crotonic acid water retainer hydrogels.
- Polymer electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
382.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
194.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?