M7504
Mannan from Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
Sinonimo/i:
D-Mannan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast (whole cell)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
Impurezze
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
Colore
beige
Solubilità
water: ~50 g/L
Cationi in tracce
Na: <2%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
WGK 3