05-829X-555
Anti-α-Tubulin Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, guinea pig, human, avian, mouse, bovine, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2