SAB4200715
Anti-β-tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-28-33, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TUBB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2-28-33, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~50 kDa
Reattività contro le specie
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200715-100UL | 4061838026545 |