05-829-AF647
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-829) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected α-Tubulin in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2