Key Documents
04-1540
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PICH, clone 142-26-3
clone 142-26-3, from mouse
Sinonimo/i:
excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementation group 6 - like, Tumor antigen BJ-HCC-15, PLK1-interacting checkpoint helicase, ATP-de
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
142-26-3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERCC6L(54821)
Descrizione generale
La elicasi di checkpoint che interagisce con PLK1 (PICH) è un componente essenziale del punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico (Baumann, C., et al. (2007). Cell 128:101–114). Membro SNF2 della famiglia delle ATPasi, questa proteina è partner di legame e substrato della Plk1. Quando viene fosforilata, la PICH recupera Plk1 che, a sua volta, media la localizzazione di PICH. In quanto DNA elicasi, PICH si raccoglie in corrispondenza dei cinetocori e dei centromeri durante la prometafase e opera quale elemento indispensabile del checkpoint dell'assemblaggio del fuso mitotico, reclutando MAD2 e modulando la tensione della cromatina nei centromeri. La deplezione di PICH determina l′eliminazione del checkpoint del fuso mitotico e, di conseguenza, errori grossolani nella segregazione dei cromosomi.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la elicasi di checkpoint che interagisce con PLK1.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante con Tag di istidina, corrispondente alla elicasi di checkpoint che interagisce con PLK1 umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP.
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IC.
L′anticorpo monoclonale di topo anti-PICCH clone 142-26-3, convalidato in WB, IP e ICC, consente di individuare PICCH, detto anche antigene tumorale BJ-HCC-15, elicasi di checkpoint che interagisce con PLK1, elicasi ATP-dipendente di tipo ERCC6.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa-S3.
Saggio di Western blotting: una concentrazione pari a 0,1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la elicasi di checkpoint che interagisce con PLK1 in 10 µg di lisato di cellule HeLa-S3.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~160 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M e azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa-S3
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Christoph Baumann et al.
Cell, 128(1), 101-114 (2007-01-16)
We identify PICH (Plk1-interacting checkpoint "helicase"), a member of the SNF2 ATPase family, as an interaction partner and substrate of Plk1. Following phosphorylation of PICH on the Cdk1 site T1063, Plk1 is recruited to PICH and controls its localization. Starting
Lotte P Watts et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
Human cells lacking RIF1 are highly sensitive to replication inhibitors, but the reasons for this sensitivity have been enigmatic. Here, we show that RIF1 must be present both during replication stress and in the ensuing recovery period to promote cell
Stefano Santaguida et al.
Developmental cell, 41(6), 638-651 (2017-06-21)
Aneuploidy, a state of karyotype imbalance, is a hallmark of cancer. Changes in chromosome copy number have been proposed to drive disease by modulating the dosage of cancer driver genes and by promoting cancer genome evolution. Given the potential of
Amélie Rodrigue et al.
Journal of cell science, 126(Pt 1), 348-359 (2012-10-31)
The interplay between homologous DNA recombination and mitotic progression is poorly understood. The five RAD51 paralogs (RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2 and XRCC3) are key enzymes for DNA double-strand break repair. In our search for specific functions of the various RAD51
Federica Schiavoni et al.
Nature communications, 13(1), 1731-1731 (2022-04-03)
Aneuploidy results in decreased cellular fitness in many species and model systems. However, aneuploidy is commonly found in cancer cells and often correlates with aggressive growth, suggesting that the impact of aneuploidy on cellular fitness is context dependent. The BRG1