70192
Mueller Hinton Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
MH Broth; Antibacterial potency testing media; Antimicrobial susceptibility testing media
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria (General Media)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?