Key Documents
MABT824
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-gamma-actina/ACTG1, clone 2A3
clone 2A3, from mouse
Sinonimo/i:
Actin, cytoplasmic 2, gamma-Actin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, chicken
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTG1(71)
Descrizione generale
L′actina citoplasmatica 2 (UniProt P63261; denominata anche gamma-actina) nell′uomo è codificata dal gene ACTG1 (noto anche con i nomi ACTG, BRWS2, DFNA20, DFNA26) (Gene ID 71). Le actine, tra le proteine più conservate negli eucarioti, sono proteine globulari multifunzionali che si organizzano a costituire gli elementi di base dei microfilamenti del citoscheletro. Sono noti sei tipi di actina: alfa-actina della muscolatura scheletrica codificata dal gene ACTA1, alfa-actina della muscolatura liscia codificata dal gene ACTA2, beta-actina citoplasmatica codificata dal gene ACTB, alfa-actina del muscolo cardiaco codificata dal gene ACTC1, gamma-actina citoplasmatica codificata dal gene ACTG1 e gamma-actina della muscolatura liscia codificata dal gene ACTG2 (detto anche ACTA3). Sebbene l′omologia di sequenza delle actine in generale sia >90%, le isoforme sono caratterizzate da pattern diversi di espressione spaziale, temporale e tessuto-specifica, e i loro 18 residui N-terminali sono identici solo per il 50-60%. Si ritiene che le β e γ-actine citoplasmatiche siano presenti in tutte le cellule, mentre le altre quattro isoforme di actina di solito si trovano in specifici tipi di tessuto muscolare nell′adulto. A seconda delle condizioni ioniche o dell′interazione con le proteine a cui si legano, le actine assumono svariati stati strutturali. L′actina si organizza in strutture oligomeriche o polimeriche a seconda della conformazione assunta dalla sua molecola.
Specificità
Il clone 2A3 ha permesso di rivelare il peptide N-terminale della gamma-actina citoplasmatica coniugato con BSA ma non i peptidi N-terminali coniugati con BSA derivati da 5 altri tipi di actina (Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988).
Immunogeno
Epitopo: vicino all′estremità N-terminale.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza N-terminale della gamma-actina/ACTG1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo anti-gamma-actina/ACTG1, clone 2A3, è stato convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rilevare la gamma-actina/ACTG1 in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 5,0 µg/mL ha permesso di rivelare la gamma-actina/ACTG1 in cellule HUVEC, A431 e HeLa.
Western blotting: con un lotto rappresentativo è stata riscontrata la modulazione negativa (down-regulation) dei livelli citoplasmatici di gamma-actina in cellule endoteliali microvascolari cerebrali umane D3 (hCMEC/D3) stimolate (con A23187, TRAP-6, TNF, LPS o IFN-γ) così come nelle loro microparticelle (MP) rispetto ai livelli riscontrati nelle stesse cellule e MP non stimolate (Latham, S.L., et al. (2013). FASEB J. 27(2):672-683).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha evidenziato la down-regulation mediata da siRNA della gamma-actina citoplasmatica in cellule di carcinoma polmonare umano A549 (Miazza, V., et al. (2011). Virology. 410(1):7-16).
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, è stato possibile rivelare la gamma-actina citoplasmatica, ma non la beta-actina, dopo separazione mediante elettroforesi su gel 2-D di actine purificate da ventrigli di pollo o di estratti proteici totali di fibroblasti sottocutanei umani (HSCF), cellule MDCK canine e tessuto aortico di ratto (Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha riconosciuto il peptide N-terminale della gamma-actina citoplasmatica coniugato con BSA ma non i peptidi N-terminali coniugati con BSA derivati da 5 altri tipi di actina (Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha individuato la localizzazione della γ-actina stimolata da TNF nelle fibre dello stress spesse, intensamente colorate, concentrate apicalmente in una rete sotto la membrana citoplasmatica nelle cellule endoteliali microvascolari cerebrali umane D3 (hCMEC/D3) (Latham, S.L., et al. (2013). FASEB J. 27(2):672-683).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha riscontrato una disposizione citoscheletrica simile della γ-actina in cellule endoteliali microvascolari cerebrali umane D3 (hCMEC/D3) trattate e non trattate con l′inibitore della Rho-chinasi Y-27632 (Latham, S.L., et al. (2013). FASEB J. 27(2):672-683).
Immunocitochimica: mediante colorazione immunocitochimica fluorescente, un lotto rappresentativo ha permesso di riscontrare una radicale redistribuzione subcellulare della gamma-actina dopo infezione con virus Sendai di cellule epiteliali di rene di cane Madin-Darby (MDCK) polarizzate trattate con metanolo e fissate in paraformaldeide (Miazza, V., et al. (2011). Virology. 410(1):7-16).
Immunocitochimica: mediante immunocitochimica in fluorescenza, un lotto rappresentativo ha rivelato una localizzazione subcellulare della gamma-actina citoplasmatica distinta da quella della beta-actina, sia nelle cellule in diffusione che in quelle ferme di fibroblasti sottocutanei umani HSCF, cheratinociti umani HaCaT, fibroblasti embrionali umani WI38 e cellule di rene di cane Madin-Darby (MDCK) trattate con metanolo e fissate in paraformaldeide (Dugina, V., et al. (2009). J. Cell Sci. 122(Pt 16):2980-2988).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: una concentrazione pari a 0,5 µg/mL di questo anticorpo ha rivelato la gamma-actina/ACTG1 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~39-45 kDa. In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di topo (IgG2bκ) in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tomoyuki Hatano et al.
Journal of cell science, 131(8) (2018-03-15)
Actins are major eukaryotic cytoskeletal proteins, and they are involved in many important cell functions, including cell division, cell polarity, wound healing and muscle contraction. Despite obvious drawbacks, muscle actin, which is easily purified, is used extensively for biochemical studies