04-148
Anti-CLEC9A Antibody, clone 10B4
clone 10B4, from rat
Sinonimo/i:
C-type lectin domain family 9 member A, Dendritic cell natural killer lectin group receptor 1, CLEC9A, CLEC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Clec9A(232414)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected CLEC9A in 10 μg of mouse lymph node tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1