Documenti fondamentali
03-34-0052
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Sinonimo/i:
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH, GRADSP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H39N9O10
Peso molecolare:
601.61
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Hoyt, D.G., et al. 1997. Am. J. Physiol.273, L612.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2