Documenti fondamentali
03-34-0002
Sigma-Aldrich
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH
Sinonimo/i:
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH, Fibronectin Inhibitor, RGDS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27N7O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CO)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CC(=O)O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
Descrizione generale
Shown to inhibit fibronectin function by binding to platelet-binding sites.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Perlot, R.L., et al. 2002. J. Bone Miner. Res.17, 66.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3