Documenti fondamentali
N-904
Supelco
(±)-Norpropoxyphene-d5 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D5H22NO2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cc2ccccc2)(OC(=O)CC)C(C)CNC
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i6D,9D,10D,13D,14D;
HCQPFYNZJNOOKN-ZXYHGPIJSA-N
Descrizione generale
Norpropoxyphene is a major urinary metabolite of propoxyphene, an opioid analgesic drug used for the treatment of pain. Norpropoxyphene′s toxicity makes the parent drug more likely to cause death from overdose compared to similar mild opioid analgesics. Suitable use of this stable-labeled internal standard includes quantitation of norpropoxyphene levels by GC/MS or LC/MS in testing applications such as clinical toxicology, urine drug testing, isotope dilution methods or pain prescription monitoring.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N-904-1ML4061834092551