Documenti fondamentali
H-001
Supelco
Hydrochlorothiazide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8ClN3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.74
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A3(6559)
Descrizione generale
Hydrochlorothiazide is a calcium-sparing diuretic used for treatment of edema and hypertension. A thiazide derivative, hydrochlorothiazide is sold under the trade names Microzide® and Aquazide H. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology and forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Microzide is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Michael A Weber et al.
Lancet (London, England), 381(9866), 537-545 (2012-12-12)
In previous clinical trials in high-risk hypertensive patients, paradoxically higher cardiovascular event rates have been reported in patients of normal weight compared with obese individuals. As a prespecified analysis of the Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living
Alexander V Murray et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 14(12), 821-827 (2012-12-05)
Combination antihypertensive therapies are recommended to attain blood pressure (BP) targets especially in high-risk patients in whom rapid and pronounced BP control is essential. This 28- to 54-week, open-label, multicenter study evaluated the safety and efficacy of a triple combination
Yoshihisa Hanayama et al.
Acta medica Okayama, 66(6), 449-459 (2012-12-21)
Angiotensin receptor blockers (ARBs) are the first-line antihypertensive agents. In clinical practice, it is often difficult to achieve the recommended blood pressure level by ARBs in their ordinal dosages alone. This study examined the practical efficacy of a combination therapy
Sympathetic activation and endothelial dysfunction as therapeutic targets in obesity-related hypertension.
Brent Egan et al.
Journal of hypertension, 31(2), 259-260 (2013-01-11)
Successful rapid desensitization to hydrochlorothiazide.
Jamma Li et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 110(4), 307-308 (2013-03-29)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H-001-1ML4061833659144