Documenti fondamentali
D-109
Supelco
Dihydrocodeine-6ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O[C@@H](CC2)[C@H]3[C@]([C@]2([H])[C@H]4C5)(CCN4C)C6=C5C=CC(OC)=C6O3)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H31NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3,5,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,4,6-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
WBVBRJPPWYRNPU-HSCJLHHPSA-N
Descrizione generale
Dihydrocodeine-6β-D-glucuronide is a major urinary metabolite of dihydrocodeine, an opiate used for treatment of moderate to severe pain and as an antitussive. Dihydrocodeine is twice as potent as codeine and is frequently abused in Europe and in Asia. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for LC/MS and GC/MS testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, and pain prescription monitoring.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)