Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
MABE343
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-puromicina, clone 12D10
clone 12D10, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Puromycin, Clone 12D10 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPEPPS(9520)
Descrizione generale
La puromicina è un antibiotico aminoglicosidico, derivato dal batterio Streptomyces alboniger, che agisce come inibitore della sintesi proteica che blocca la traduzione attraverso la terminazione prematura della catena nel ribosoma. Gli anticorpi monoclonali nei confronti della puromicina si possono usare con i metodi immunochimici standard per monitorare direttamente la traduzione, un metodo noto come sensing superficiale della traduzione (SUnSET). Una parte della molecola assomiglia all′estremità 3′ del tRNA aminoacilato, da cui la sua utilità per l′analisi della traduzione delle proteine. La puromicina induce la frammentazione del DNA nei timociti e nelle cellule della leucemia umana HL-60.
Specificità
L'anticorpo anti-puromicina, clone 12D10 ha mostrato reattività con campioni umani se pre-incubati con puromicina. Si prevede possa reagire con campioni di tutte le specie se incubati con puromicina.
Immunogeno
Puromicina da Streptomyces alboniger
Applicazioni
Analisi western blot (colorazione delle proteine totali): I lisati di cellule HEK293 trattate con puromicina e cicloesamide, o solamente con puromicina sono stati risolti con SDS-PAGE e trasferiti a una membrana. Le proteine sono state visualizzate con la colorazione di Ponceau S
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:10.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato proteine di nuova sintesi con puromicina incorporata in cellule HeLa trattate con puromicina.
Analisi western blot: A representative lot detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.; Clavarino, G., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002708.; David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.; Hulmi. J. J., et al. (2012). Am J Physiol Endocrinol Metab. 304(1):E41-50.; Bhattacharya, A., et al. (2012). Neuron. 76(2):325-337.; Hoeffer, C. A., et al. (2013). J Neurophysiol. 109(1):68-76.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.;David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; David, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(23):20688-20700.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Goodman, C. A., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(17):E989.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detecte Puromycin-incorporated neosynthesized protein in IHC (Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.).
Fluorescence Activated Cell Sorting Analysis: A representative lot detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor è un marchio registrato di Life Technologies.
Categoria di ricerca
Epigenetica e funzione nucleare
L′anticorpo anti-puromicina, clone 12D10, rileva la puromicina incorporata nella proteina. Gli anticorpi monoclonali nei confronti della puromicina si possono usare con i metodi immunochimici standard.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo dell′RNA e proteine leganti
Qualità
Valutato con western blot in lisati di cellule HEK293 trattate con puromicina e cicloesamide, o solamente con puromicina.
Analisi western blot: Una diluizione 1:25.000 di questo anticorpo ha rilevato proteine di nuova sintesi con puromicina incorporata in cellule HEK293 trattate con la sola puromicina. L′anticorpo ha rilevato anche piccole quantità di proteine di nuova sintesi con puromicina incorporata in cellule HEK293 trattate con puromicina e cicloesamide.
Descrizione del bersaglio
La puromicina viene incorporata nelle proteine di nuova sintesi. In presenza della sola puromicina, questo anticorpo rileva le proteine di nuova sintesi con la puromicina incorporata di diversi pesi molecolari. Tuttavia, in presenza anche di cicloesamide, un inibitore della biosintesi delle proteine negli organismi eucariotici, si osserva un segnale più debole.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonale di topo purificataκ in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina (pH 7,4), 150 M di NaCl con lo 0,05% di sodio azide.
Proteina G purificata
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricezione.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule HEK293 trattate con puromicina e cicloesamide, o solamente con puromicina.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, consultare il Certificato di analisi.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Alexandre David et al.
The Journal of cell biology, 197(1), 45-57 (2012-04-05)
Whether protein translation occurs in the nucleus is contentious. To address this question, we developed the ribopuromycylation method (RPM), which visualizes translation in cells via standard immunofluorescence microscopy. The RPM is based on ribosome-catalyzed puromycylation of nascent chains immobilized on
Chikungunya virus induces IPS-1-dependent innate immune activation and protein kinase R-independent translational shutoff.
White, LK; Sali, T; Alvarado, D; Gatti, E; Pierre, P; Streblow, D; Defilippis, VR
Journal of virology null
SUnSET, a nonradioactive method to monitor protein synthesis.
Schmidt, Enrico K, et al.
Nature Methods, 6, 275-277 (2009)
Imaging of protein synthesis with puromycin.
Goodman, Craig A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109, E989-E989 (2012)
Craig A Goodman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(3), 1028-1039 (2010-12-15)
In this study, the principles of surface sensing of translation (SUnSET) were used to develop a nonradioactive method for ex vivo and in vivo measurements of protein synthesis (PS). Compared with controls, we first demonstrate excellent agreement between SUnSET and