Documenti fondamentali
C-164
Supelco
Creatinine solution
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Creatinine is excreted at fairly constant rates in the absence of renal disease and commonly used as benchmark in urinary biomarker analysis. Serum creatinine levels are useful indicators of renal function and have been implicated in diabetes, cardiovascular and circulatory diseases. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in creatine LC/MS or GC/MS testing methods for clinical diagnostic, urine drug testing or forensic analysis applications.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
L-carnitina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1569
L-carnitina
Creatine anhydrous
Sigma-Aldrich
C0780
Creatine