Key Documents
900422P
Avanti
16:0-(12-PAHSA)-18:1 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-3-oleoyl-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C71H134O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
1115.82
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3