Documenti fondamentali
840885P
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.92
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840885P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840885P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Descrizione generale
Phosphatidic acid (PA) is a precursor of lysophosphatidic acid (LPA) and is present in leafy vegetables.
Applicazioni
18:2 PA or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation and in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840885P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but
Hongki Song et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Yeast vacuole fusion requires R-SNARE, Q-SNAREs, and HOPS. A HOPS SM-family subunit binds the R- and Qa-SNAREs. We now report that HOPS binds each of the four SNAREs. HOPS catalyzes fusion when the Q-SNAREs are not pre-assembled, ushering them into