900120O
Avanti
PGB1
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
Sinonimo/i:
Prostaglandin B1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900120O-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3