860699P
Avanti
C17:0 GB3 (synthetic)
powder
Sinonimo/i:
C17:0 Globotriaosylceramide
About This Item
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3