Documenti fondamentali
900105P
Avanti
PGF1α
Prostaglandin F1α, Avanti Research - A Croda Brand 900105P, powder
Sinonimo/i:
Prostaglandin F1α
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H36O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900105P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 900105P
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
Descrizione generale
Prostaglandins (PGs) contain prostanoic acid. They are divided as PGA, PGB, PGC, PGD, PGE and PGF groups. They all contain a five-member ring structure differing in their functions. PGF is known to be more soluble in phosphate buffer. PGF1α is a serum eicosanoid.
Azioni biochim/fisiol
PGs mediate vasodilation and vasoconstriction.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900105P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Prostaglandins (2013)
Prostaglandin synthesis, 23-23 (2012)