511075
Platelet Activating Factor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Platelet Activating Factor-16, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Platelet Activating Factor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)C)COCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
WGK 3