860617P
Avanti
N-16:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860617P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860617P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860617P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860617P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3