860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P, powder
Sinonimo/i:
N-stearoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)