880630O
Avanti
18:1 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880630O
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
oil
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880630O-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880630O
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
MDPCWDXNBLVRKI-AABKKESPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)