880410P
Avanti
14:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880410P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880410P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880410P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3