Key Documents
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H54NO9P
Peso molecolare:
579.70
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3