Documenti fondamentali
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H54NO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.70
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-1mg
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3