Key Documents
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H85NNaO11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
894.14
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3