Documenti fondamentali
857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
Sinonimo/i:
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H77D5NO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
797.11
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Categorie correlate
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857144C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)