857135P
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857135P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857135P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857135P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m0./s1
YRFISMFFADMBIY-BXURRMQSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)