Documenti fondamentali
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H89NNaO16P
Peso molecolare:
990.18
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Categorie correlate
Applicazioni
Vaccine development
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)