699800P
Avanti
MPLA (PHAD™)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PHAD™ phosphorylated hexaacyl disaccharide; Glycopyranoside Lipid A; GLA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Monophosphoryl Lipid A (Synthetic) (PHAD™)
Saggio
>99% (HPLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (699800P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699800P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of cobalt porphyrin-phospholipid (Co-PoP) liposomes for the immunization of mice with membrane proximal external region (MPER) of the gp41 envelope protein
- as an adjuvant along with dimethyldioctadecylammonium bromide(DDA) for C. muridarum recombinant membrane protein based multi-subunit vaccine
- as toll-like receptor-4 (TLR4) agonist adjuvant for respiratory syncytial virus (RSV) fusion (F) protein FI-RSV vaccine
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
699800P-1MG | 4061835188840 |
699800P-5MG | 4061835188857 |