860683P
Avanti
12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860683P, powder
Sinonimo/i:
N-lauroyl-D-erythro-sphinganylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860683P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860683P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860683P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H73N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h33-34,38H,6-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/t33-,34+/m0/s1
AAKFURSPBCUAIO-SZAHLOSFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860683P-5MG | 4061835319121 |
860683P-10MG |