860608P
Avanti
N-02:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860608P, powder
Sinonimo/i:
N-acetoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860608P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860608P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(C)=O)CO
InChI
1S/C20H41NO4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(24)20(25)18(16-22)21-17(2)23/h18-20,22,24-25H,3-16H2,1-2H3,(H,21,23)
SZUJJDLBXJCDNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)