860480P
Avanti
C10 bisphosphonate
Avanti Research™ - A Croda Brand 860480P, powder
Sinonimo/i:
1-aminodecane-1,1-bisphosphonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 500 μg (860480P-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860480P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH3+]C(P([O-])(O)=O)(P(O)(O)=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H25NO6P2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h2-9,11H2,1H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)
TWYYYYAFACTHMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)