Y0001600
Metformin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dimethylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metformin
Forma fisica
solution
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
170-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)