857501P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
MHMMFIIAMURXQM-DFCGPKRUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)