Documenti fondamentali
850445C
Avanti
14:0-16:0 PC
1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MPPC; PC(14:0/16:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
705.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850445C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850445C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850445C
Concentrazione
10 mg/mL (850445C-25mg)
25 mg/mL (850445C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
Descrizione generale
Phosphatidylcholine (PC) is dietary source of choline. 14:0-16:0 PC (1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a water-soluble lysolipid. 14:0-16:0 PC is a symmetrical phosphatidylcholine.
Applicazioni
14:0-16:0 PC (1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used to generate Wnt3a liposomes. It has also been used as a calibration standard for lipidomic analysis by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS). It may be used in the bilayer membrane to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC).
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) is involved in the fusion and transport of membranes. It is known to play a vital role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850445C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850445C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey K Mills et al.
Biochimica et biophysica acta, 1716(2), 77-96 (2005-10-12)
The enhanced permeability of lipid bilayer membranes at their gel-to-liquid phase transition has been explained using a "bilayer lipid heterogeneity" model, postulating leaky interfacial regions between still solid and melting liquid phases. The addition of lysolipid to dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers dramatically
Bohdana Térová et al.
Biochimica et biophysica acta, 1667(2), 182-189 (2004-12-08)
In this study we have used differential scanning calorimetry (DSC) to study the miscibility of different saturated phosphatidylcholines (PCs) with D-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM). Information about the miscibility was obtained by observing the thermotropic phase behavior of binary mixtures of saturated PCs
Li-Juan Zhao et al.
Journal of ethnopharmacology, 260, 112943-112943 (2020-05-19)
Arenobufagin (ArBu) is an important anti-tumor ingredient of Chan'su which has long been used as traditional Chinese medicine in clinic for tumor therapy in China. The purpose of our study is to investigate the lipid homeostasis regulation effects of ArBu
Nathan T Morrell et al.
PloS one, 3(8), e2930-e2930 (2008-08-14)
Wnt signals exercise strong cell-biological and regenerative effects of considerable therapeutic value. There are, however, no specific Wnt agonists and no method for in vivo delivery of purified Wnt proteins. Wnts contain lipid adducts that are required for activity and
Dana K Shaw et al.
Nature communications, 8, 14401-14401 (2017-02-15)
The insect immune deficiency (IMD) pathway resembles the tumour necrosis factor receptor network in mammals and senses diaminopimelic-type peptidoglycans present in Gram-negative bacteria. Whether unidentified chemical moieties activate the IMD signalling cascade remains unknown. Here, we show that infection-derived lipids