Documenti fondamentali
900970
Sigma-Aldrich
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D9H11NO6P
Peso molecolare:
266.28
Codice UNSPSC:
12352108
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥96% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2