711047
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine,1,2-dimyristoyl-d54
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
PM
731.18 by atom % calculation
Spostamento di massa
M+54
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2
CITHEXJVPOWHKC-RPLUSTTMSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)