G5291
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Sinonimo/i:
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
Origine biologica
soybean
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?