Documenti fondamentali
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled 4-Heptyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H18O2
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)