108081
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
98%
Sinonimo/i:
D-Tartaric acid 2,3-di-p-toluoyl ester monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?