Documenti fondamentali
810386C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-DIOLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE-N-( TopFluor AF488) (AMMONIUM SALT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H99N6O18PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1311.58
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 250 μg (810386C-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
250 μg/mL (810386C-250ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5ml Amber Glass Screw Cap Vial (810386C-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)