810387C
Avanti
18:1 PE-TopFluor® AF594
Avanti Polar Lipids (810387C), chloroform solution
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF594) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 250 μg (810387C-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids (810387C)
Concentrazione
250 μg/mL (810387C-250UG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3