790304P
Avanti
Coag Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304P, powder
Sinonimo/i:
Coag Reagent, Coagulation Reagent I, contains DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (790304P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790304P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304P
applicazioni
microbiology
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)