Documenti fondamentali
ERMAD149
Thromboplastin rabbit (prothrombin time)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
certified by the BSC
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical testing
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAD149
Altre note
Sales restrictions may apply
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)