790304C
Avanti
Coag Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Sinonimo/i:
Coag Reagent, Coagulation Reagent I, contains DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (790304C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (790304C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Concentrazione
10 mg/mL (790304C-25mg)
25 mg/mL (790304C-200mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3